N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32748-1G
APOSOR32748-1GEA 336 EUR
APOSOR32748-1G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formula: C₁₀H₉Cl₂NO₂
MW: 246,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935966
Núm. CAS: 65925-78-2