Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32750-5G
APOSOR32750-5GEA 485 EUR
APOSOR32750-5G
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
MW: 255,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664522
Núm. CAS: 339276-34-5