2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32759-1G OR32759-5G
APOSOR32759-1GEA 538 EUR
APOSOR32759-1G APOSOR32759-5G
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₁Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00974413
Núm. CAS: 339278-77-2