(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-6-(methoxymethyl)-2-phenylpyrimidine
OR32761-1G
APOSOR32761-1GEA 393 EUR
APOSOR32761-1G
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O
MW: 234,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00794769
Núm. CAS: 325685-59-4