3-(tert-Butyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32764-1G OR32764-5G
APOSOR32764-1GEA 336 EUR
APOSOR32764-1G APOSOR32764-5G
3-(tert-Butyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 95%
3-(tert-Butyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936013
Núm. CAS: 32278-16-3