2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32769-1G OR32769-5G
APOSOR32769-1GEA 132 EUR
APOSOR32769-1G APOSOR32769-5G
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211.65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01838235
Núm. CAS: 31844-92-5