2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32774-1G
APOSOR32774-1GEA 180 EUR
APOSOR32774-1G
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole
Formula: C₁₂H₁₄N₂S
MW: 218,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01815501
Núm. CAS: 51784-73-7