3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32780-5G
APOSOR32780-5GEA 127 EUR
APOSOR32780-5G
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine
Formula: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186,6400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425769
Núm. CAS: 17321-24-3