3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one
OR32781-1G OR32781-5G
APOSOR32781-1GEA 163 EUR
APOSOR32781-1G APOSOR32781-5G
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone
Formula: C₁₅H₁₁NO₂
MW: 237,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00451324
Núm. CAS: 31588-18-8