3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32783-1G OR32783-5G
APOSOR32783-1GEA 336 EUR
APOSOR32783-1G APOSOR32783-5G
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
3-(2-Quinoxalinyl)aniline
Formula: C₁₄H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02737921
Núm. CAS: 432004-76-7