5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-N-[(5-Methylfuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
OR32786-1G OR32786-25G OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA 180 EUR
APOSOR32786-1G APOSOR32786-25G APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00482440
Núm. CAS: 32750-36-0