5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
OR32788-5G
APOSOR32788-5GEA 270 EUR
APOSOR32788-5G
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formula: C₉H₉BrN₂O
MW: 241,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787138
Núm. CAS: 113893-02-0