6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32793-1G OR32793-5G
APOSOR32793-1GEA 306 EUR
APOSOR32793-1G APOSOR32793-5G
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
6-Piperidinonicotinaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117814
Núm. CAS: 241816-11-5