6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32795-1G OR32795-5G
APOSOR32795-1GEA 306 EUR
APOSOR32795-1G APOSOR32795-5G
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973726
Núm. CAS: 886360-67-4