Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32796-1G OR32796-5G
APOSOR32796-1GEA 306 EUR
APOSOR32796-1G APOSOR32796-5G
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₃
MW: 262,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973727
Núm. CAS: 886360-68-5