6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32797-1G OR32797-5G
APOSOR32797-1GEA 538 EUR
APOSOR32797-1G APOSOR32797-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde
Formula: C₁₇H₁₉N₃O
MW: 281,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973728
Núm. CAS: 886360-69-6