2-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: α-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
OR32798-1G OR32798-5G
APOSOR32798-1GEA 336 EUR
APOSOR32798-1G APOSOR32798-5G
2-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona 97%
2-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004668
Núm. CAS: 4136-21-4