1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR32799-1G OR32799-5G
APOSOR32799-1GEA 0 EUR
APOSOR32799-1G APOSOR32799-5G
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570063
Núm. CAS: 27993-56-2