Alcohol 4-terc-butilbencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
OR3280-100G
APOSOR3280-100GEA 125 EUR
APOSOR3280-100G
Alcohol 4-terc-butilbencílico 98%
Alcohol 4-terc-butilbencílico
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Pto. Ebullición: 139…140 °C/20mmHg
Densidad: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004662
Núm. CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1