(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32802-1G OR32802-5G
APOSOR32802-1GEA 270 EUR
APOSOR32802-1G APOSOR32802-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973731
Núm. CAS: 881734-66-3