2-Iodophenyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32806-1G OR32806-25G OR32806-5G
APOSOR32806-1GEA 180 EUR
APOSOR32806-1G APOSOR32806-25G APOSOR32806-5G
2-Iodophenyl acetate 95%
2-Iodophenyl acetate
Formula: C₈H₇IO₂
MW: 262.0445 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780625
Núm. CAS: 32865-61-5