2-Bromo-3-hidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3281-25G OR3281-5G OR3281-1G
APOSOR3281-25GEA 102 EUR
APOSOR3281-25G APOSOR3281-5G APOSOR3281-1G
2-Bromo-3-hidroxibenzaldehído 98%
2-Bromo-3-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092081
Núm. CAS: 196081-71-7