6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32810-1G OR32810-5G
APOSOR32810-1GEA 336 EUR
APOSOR32810-1G APOSOR32810-5G
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03830266
Núm. CAS: 6238-96-6