5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32811-25G
APOSOR32811-25GEA 177 EUR
APOSOR32811-25G
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
MW: 201,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411036
Núm. CAS: 76153-06-5