4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32815-1G OR32815-250MG
APOSOR32815-1GEA 329 EUR
APOSOR32815-1G APOSOR32815-250MG
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formula: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00138484
Núm. CAS: 821016-54-0