2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32817-1G OR32817-5G
APOSOR32817-1GEA 122 EUR
APOSOR32817-1G APOSOR32817-5G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₁₃H₁₀ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140696
Núm. CAS: 338752-84-4