2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-α-phenyl-3-pyridazineacetonitrile, 2-(6-Chloropyridazin-3-yl)-2-phenylacetonitrile
OR32819-1G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 154 EUR
APOSOR32819-1G APOSOR32819-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Formula: C₁₂H₈ClN₃
MW: 229,6650 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140699
Núm. CAS: 73535-73-6