2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Formula: C₃HCl₂N₃
Pto. de fusión: 50…56 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04115347
Núm. CAS: 2831-66-5