1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32823-1G OR32823-5G
APOSOR32823-1GEA 180 EUR
APOSOR32823-1G APOSOR32823-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride
Formula: C₇H₈Cl₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114586
Núm. CAS: 51572-93-1