4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
O-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride, O-(3,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR32824-1G
OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA
336
EUR
APOSOR32824-1G
APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride
Formula:
C₇H₈Cl₃NO MW: 228,5035 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01114587 Núm. CAS: 15256-10-7 |