5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32828-1G OR32828-5G
APOSOR32828-1GEA 336 EUR
APOSOR32828-1G APOSOR32828-5G
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₃H₃ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202055
Núm. CAS: 53645-99-1