1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32829-1G OR32829-5G OR32829-25G
APOSOR32829-1GEA 122 EUR
APOSOR32829-1G APOSOR32829-5G APOSOR32829-25G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139966
Núm. CAS: 338754-23-7