1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[(3-Chlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32831-1G OR32831-5G OR32831-25G
APOSOR32831-1GEA 180 EUR
APOSOR32831-1G APOSOR32831-5G APOSOR32831-25G
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₃
MW: 263,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139984
Núm. CAS: 338754-68-0