1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32832-1G
OR32832-25G
APOSOR32832-1GEA
180
EUR
APOSOR32832-1G
APOSOR32832-25G
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₁NO₃ MW: 229,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00139999 Núm. CAS: 89960-36-1 |