1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32835-1G OR32835-5G
APOSOR32835-1GEA 163 EUR
APOSOR32835-1G APOSOR32835-5G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139865
Núm. CAS: 338755-21-8