6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32844-1G OR32844-25G OR32844-5G
APOSOR32844-1GEA 122 EUR
APOSOR32844-1G APOSOR32844-25G APOSOR32844-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,1947 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202057
Núm. CAS: 57543-62-1