2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2Z)-2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
OR32855-1G OR32855-5G
APOSOR32855-1GEA 270 EUR
APOSOR32855-1G APOSOR32855-5G
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04125587
Núm. CAS: 86723-63-9