2-Metil-1-naftilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Methylnaphthalen-1-amine, 2-Methyl-1-naphthylamine
OR32890-1G
OR32890-5G
APOSOR32890-1GEA
29
EUR
APOSOR32890-1G
APOSOR32890-5G
2-Metil-1-naftilamina 95%
2-Metil-1-naftilamina
Formula:
C₁₁H₁₁N MW: 157,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059135 Núm. CAS: 2246-44-8 |