Nicotinaldehído-oxima 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Pyridinealdoxime, Pyridine-3-carboxaldoxime, Pyridine-3-aldoxime
OR32892-25G
APOSOR32892-25GEA 126 EUR
APOSOR32892-25G
Nicotinaldehído-oxima 95%
Nicotinaldehído-oxima
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006409
Núm. CAS: 1193-92-6