Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32897-1G
APOSOR32897-1GEA 435 EUR
APOSOR32897-1G
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082748
Núm. CAS: 220965-34-4