2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR32900-1G
APOSOR32900-1GEA 180 EUR
APOSOR32900-1G
2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₀N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02187166
Núm. CAS: 453557-49-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR