2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32904-1G OR32904-5G
APOSOR32904-1GEA 180 EUR
APOSOR32904-1G APOSOR32904-5G
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01759944
Núm. CAS: 7576-88-7