1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32909-1G
APOSOR32909-1GEA 180 EUR
APOSOR32909-1G
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00614372
Núm. CAS: 115619-00-6