Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32913-1G OR32913-25G
APOSOR32913-1GEA 180 EUR
APOSOR32913-1G APOSOR32913-25G
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₈ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01213111
Núm. CAS: 349397-63-3