Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32914-1G OR32914-5G OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA 180 EUR
APOSOR32914-1G APOSOR32914-5G APOSOR32914-25G
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01213113
Núm. CAS: 349397-64-4