6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3292-25G OR3292-100G
APOSOR3292-25GEA 78.3 EUR
APOSOR3292-25G APOSOR3292-100G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Pto. de fusión: 115,5…117.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778345
Núm. CAS: 6775-78-6