4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32929-1G OR32929-5G
APOSOR32929-1GEA 538 EUR
APOSOR32929-1G APOSOR32929-5G
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide
Formula: C₁₄H₂₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808529
Núm. CAS: 51-08-1