[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32938-1G OR32938-5G
APOSOR32938-1GEA 180 EUR
APOSOR32938-1G APOSOR32938-5G
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₃H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973732
Núm. CAS: 773870-17-0