2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 244 EUR
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 125 °C/10mmHg
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086345
Núm. CAS: 18113-04-7