4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32943-1G OR32943-5G
APOSOR32943-1GEA 270 EUR
APOSOR32943-1G APOSOR32943-5G
4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one 97%
4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Formula: C₁₅H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222976
Núm. CAS: 51334-85-1